Learn More
Abcam Rat monoclonal [JC5-1] Anti-Mouse lambda light chain (Alkaline Phosphatase), 500 uL
Código de producto. 32109351 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32109351 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 32109351 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab99624500uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ICC/IF, ELISA.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon JC5-1
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride
génica Iglc2
Símbolos de los genes Iglc2
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity purification Protein A
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Host abrv Rt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Molécula diana Iglc2, Mouse
Abrv de aplicación validada Flow Cyt, ICC/IF, ELISA