Learn More
Abcam Rat monoclonal Anti-Mouse IgG2a heavy chain [LO-MG2a-9], 250 ug
Código de producto. 32116689 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32116689 250 μg 250 microgramos
1 options
Código de producto. 32116689 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab11584250ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein G
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon LO-MG2a-9
Conjugado Unconjugated
Formulación Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
génica Mouse IgG2a
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity purification Protein G
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Host abrv Rt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Molécula diana Mouse IgG2a
Abrv de aplicación validada ELISA