Descripción
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | LO-MG2a-9 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Preservative: 0.01% Thimerosal (merthiolate), Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine) |
| génica | Mouse IgG2a |
| Especie del huésped | Rat |
| Método de purificación | Affinity purification Protein G |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |