Learn More
Abcam Rat monoclonal [23G3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (HRP), 500 uL
Código de producto. 32109178 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32109178 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 32109178 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab99574500uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Rat monoclonal [23G3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (HRP)
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ELISA, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: PBS, Glycerol
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Especificaciones
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 23G3
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
génica IGHE
Símbolos de los genes IGHE
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity purification Protein A
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Formato Vial
Isotype IgG1
Host abrv Rt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Molécula diana IGHE, Mouse
Abrv de aplicación validada ELISA, ICC/IF