Descripción
- Host Species: Rat
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG1
- Applications: ICC/IF, Flow Cyt, ELISA
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 23G3 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS |
| génica | IGHE |
| Símbolos de los genes | IGHE |
| Especie del huésped | Rat |
| Método de purificación | Affinity purification |
| Cantidad | 250 μg |
| Mostrar más |