Descripción
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ig delta chain C region |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 11-26 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS |
| génica | Ig delta chain C region secreted form |
| Especie del huésped | Rat |
| Método de purificación | Affinity purification Protein A |
| Cantidad | 250 μg |
| Mostrar más |