Learn More
Abcam Rat Cytokine Antibody Array A (10 Targets) - Quantitative, 22 Tests
Código de producto. 32121007 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
22 Tests
Tamaño de la unidad:
22 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32121007 22 Tests 22 tests
1 options
Código de producto. 32121007 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab19748122Test
 Artículo restringido
Antibody.
  • Species Reactivity: Rat
Specifications
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes Cntf
Cantidad 22 Tests
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Rat.
Especies diana Rat
Tipo de producto Secondary Antibody
Método de detección Fluorescent
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rt