Learn More
Abcam Rat brain tissue lysate - mitochondrial extract, 2 mg
Código de producto. 32144792 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32144792 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 32144792 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1103482mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Antibody, suitable for WB, SDS-PAGE, IP.
  • Applications: WB, SDS-PAGE, IP
  • Storage Buffer: pH: 7.5, Constituents: 8.56% Sucrose, 0.89% EDTA, 0.16% Tris, 0.02% PMSF
  • Form: Liquid
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot, SDS-Page, Immunoprecipitation
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.5, Constituents: 8.56% Sucrose, 0.89% EDTA, 0.16% Tris, 0.02% PMSF
Cantidad 2 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especies diana Non-species specific
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Condiciones de envío Blue Ice
Abrv de aplicación validada WB, SDS-PAGE, IP