Learn More
Abcam Rat AKI Antibody Array - Membrane (7 Targets), 1X8MEMBRANES
Código de producto. 32121113 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 Membranes
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32121113 8 Membranes paquete de 8
1 options
Código de producto. 32121113 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1936541x8Membranes
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Antibody, suitable for Multiplex Protein Detection.
  • Applications: Multiplex Protein Detection
  • Species Reactivity: Rat
Especificaciones
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes Cst3
Cantidad 8 Membranes
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Rat.
Especies diana Rat
Tipo de producto Secondary Antibody
Método de detección Luminescent
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rt
Abrv de aplicación validada Multiplex Protein Detection