Learn More
Abcam Rabbit specific HRP/DAB Detection IHC Kit, 15 mL
Código de producto. 32112225 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32112225 15 mL 15 ml
1 options
Código de producto. 32112225 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab6426115mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Antibody, suitable for IHC-P, IHC-Fr, with over 200 citations.
  • Applications: IHC-P, IHC-Fr
Tekniske data
Cantidad 15 mL
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.