Descripción
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA
- Species Reactivity: Human
- Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Protein A
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | RM117 |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA |
| Símbolos de los genes | IGHG1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Método de purificación | Affinity purification Protein A |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |