Learn More
Abcam Rabbit monoclonal [M87-3] Anti-Mouse IgG1, IgG2a, IgG2b H&L - BSA and Azide free, 100 ug
Código de producto. 32111345 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32111345 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 32111345 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab288279100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Rabbit Monoclonal antibody, suitable for ELISA.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Rat and Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon M87-3
Formulación pH: 7.2 - 7.4, Constituents: PBS
génica Ighg1
Símbolos de los genes Ighg1
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rat and Mouse.
Especies diana Rat, Mouse
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rt, Ms
Molécula diana Ighg1, Rat, Mouse
Abrv de aplicación validada ELISA