Learn More
Abcam Rabbit monoclonal [M87-3] Anti-Mouse IgG1, IgG2a, IgG2b H&L, 100 uL
Código de producto. 32116521 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32116521 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 32116521 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab125907100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Rabbit Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, with 5 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse and Rat
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Especificaciones
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon M87-3
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Símbolos de los genes Ighg1
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse and Rat.
Especies diana Mouse, Rat
Tipo de producto Monoclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms, Rt
Abrv de aplicación validada ELISA