Learn More
Abcam Rabbit F(ab')2 Anti-Cow IgG H&L (HRP), 500 uL
Código de producto. 32111182 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32111182 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 32111182 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab136757500uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Rabbit F(ab')2 Anti-Cow IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Bovine
  • Storage Buffer: Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 50% Tris buffered saline
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 50% Tris buffered saline
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Cow.
Especies diana Bovine
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Cow
Abrv de aplicación validada Flow Cyt, IHC-Fr, ICC, IHC-P, WB, ELISA