Learn More
Abcam Rabbit Anti-Rat IgG H&L (FITC), 1 mg
Código de producto. 32111585 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32111585 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32111585 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab67301mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Rabbit Anti-Rat IgG H&L (FITC)
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Especificaciones
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rat.
Especies diana Rat
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rt
Abrv de aplicación validada Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ELISA, ICC/IF