Learn More
Abcam Rabbit Anti-Rat IgG H&L, 1 mg
Código de producto. 32108985 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Tamaño de la unidad
32108985 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32108985 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab67031mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Rabbit Anti-Rat IgG H&L
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Especificaciones
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Molécula completa Yes
Especificidad de la prueba This product reacts with Rat.
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Abrv de aplicación validada ICC/IF, ELISA, WB, IHC-Fr, IHC-P