Learn More
Abcam Rabbit Anti-Pig IgG H&L (Alkaline Phosphatase), 1 mg
Código de producto. 32111341 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32111341 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32111341 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab67781mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Rabbit Anti-Pig IgG H&L (Alkaline Phosphatase)
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Pig
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Especificaciones
Aplicaciones Dot Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 8, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.788% Tris HCl, 0.00952% Magnesium chloride, 0.00136% Zinc chloride
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Pig.
Especies diana Pig
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Pig
Abrv de aplicación validada Dot, IHC-Fr, IHC-P, IM, ELISA, ICC/IF, WB