Descripción
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: BSA, Glycerol, Sodium chloride, Tris HCl, Magnesium chloride, Zinc chloride
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Dot Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA, 0.87% Sodium chloride, 0.79% Tris HCl, 0.0095% Magnesium chloride, 0.00136% Zinc chloride |
| Símbolos de los genes | Ighg1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Método de purificación | Affinity purification |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Mostrar más |