Descripción
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | pH: 8, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.788% Tris HCl, 0.00952% Magnesium chloride, 0.00136% Zinc chloride |
| Símbolos de los genes | Ighg1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Método de purificación | Affinity purification |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Mostrar más |