Descripción
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: WB, ELISA, RIA
- Species Reactivity: Human
- Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.25% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Protein G
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Radioimmune Assays (RIA) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.25% BSA |
| Símbolos de los genes | IGHG2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Método de purificación | Affinity purification Protein G |
| Cantidad | 150 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Mostrar más |