Learn More
Abcam Rabbit Anti-Goat IgM H&L (HRP), 1 mg
Código de producto. 32117039 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32117039 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32117039 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1128621mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Rabbit Anti-Goat IgM H&L (HRP)
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Goat
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Goat.
Especies diana Goat
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Gt
Abrv de aplicación validada ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB