Learn More
Abcam Rabbit Anti-Goat IgG H&L (Glucose Oxidase), 500 uL
Código de producto. 32108337 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32108337 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 32108337 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab136719500uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Rabbit Anti-Goat IgG H&L (Glucose Oxidase)
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, ICC, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Goat
  • Storage Buffer: Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Goat.
Especies diana Goat
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Gt
Abrv de aplicación validada WB, ELISA, ICC, IHC-P, IHC-Fr