Learn More
Abcam Rabbit Anti-Goat IgG H&L (FITC) preadsorbed, 500 ug
Código de producto. 32117749 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32117749 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 32117749 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab97104500ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P, with 3 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P
  • Species Reactivity: Goat
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Goat.
Especies diana Goat
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Gt
Abrv de aplicación validada Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P