Descripción
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P
- Species Reactivity: Donkey
- Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Método de purificación | Affinity purification Immunogen |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Mostrar más |