Learn More
Abcam Pyripyropene A, ACAT2 inhibitor, 250 ug
Código de producto. 32119208 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32119208 250 μg 250 microgramos
1 options
Código de producto. 32119208 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab144339250ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Pyripyropene A
  • Form: Solid
Especificaciones
Conjugado Unconjugated
Formulación Constituents: 100% Pyripyropene A
Símbolos de los genes Pyripyropene A
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especies diana Non-species specific
Tipo de producto Secondary Antibody
Condiciones de envío Ambient