Descripción
- Storage Buffer: Constituents: 100% Pyripyropene A
- Form: Solid
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Constituents: 100% Pyripyropene A |
| Símbolos de los genes | Pyripyropene A |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especies diana | Non-species specific |
| Tipo de producto | Secondary Antibody |
| Condiciones de envío | Ambient |