Descripción
- Species Reactivity: Pig
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Unconjugated |
| Cantidad | 8 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especificidad de la prueba | This product reacts with Pig. |
| Especies diana | Pig |
| Tipo de producto | Secondary Antibody |
| Método de detección | Fluorescent |
| Condiciones de envío | Blue Ice |
| Mostrar más |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?