Learn More
Abcam Phalloidin-iFluor 647 Reagent, 300 Tests
Código de producto. 32174004 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 Tests
Tamaño de la unidad:
300 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32174004 300 Tests 300 tests
1 options
Código de producto. 32174004 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab176759300Test
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Antibody, suitable for ICC/IF, Fluorescence Microscopy, with over 100 citations.
  • Applications: ICC/IF, Fluorescence Microscopy
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
  • Form: Solid
Especificaciones
Formulación Constituents: 100% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
Tipo de producto Secondary Antibody
Condiciones de envío Ambient
Conjugado Unconjugated
Cantidad 300 Tests