Learn More
Abcam Native Cow Osteocalcin protein, 100 ug
Código de producto. 32144104 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32144104 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 32144104 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab62262100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Antibody, suitable for RIA, ELISA, Dot, SDS-PAGE.
  • Applications: RIA, ELISA, Dot, SDS-PAGE
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.435% Sodium chloride, 0.121% Tris
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Especificaciones
Formulación pH: 7.4, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.435% Sodium chloride, 0.121% Tris
Cantidad 100 μg