Learn More
Abcam Native Cow Bovine Serum Albumin protein, 50 g
Código de producto. 32173347 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32173347 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 32173347 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab6400950g
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Antibody, suitable for WB, IHC, with 8 citations.
  • Applications: WB, IHC
  • Form: Lyophilized
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes ALB
Cantidad 50 g
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especies diana Non-species specific
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Lyophilized
Condiciones de envío Ambient
Abrv de aplicación validada WB, IHC