Learn More
Abcam Mouse/Rat Retinol Binding Protein 4 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Código de producto. 32119021 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 Tests
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32119021 10 x 96 Tests 96 tests
1 options
Código de producto. 32119021 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab24174910x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse and Rat
Especificaciones
Aplicaciones Sandwich ELISA
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes RBP4
Cantidad 10 x 96 Tests
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse and Rat.
Especies diana Mouse, Rat
Tipo de producto Secondary Antibody
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms, Rt
Abrv de aplicación validada sELISA