Learn More
Abcam Mouse MCP1 Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Código de producto. 32112725 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 Tests
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32112725 5 x 96 Tests 96 tests
1 options
Código de producto. 32112725 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2108945x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Antibody, suitable for ELISA, IA.
  • Applications: ELISA, IA
  • Species Reactivity: Mouse
Especificaciones
Aplicaciones ELISA
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes Ccl2
Cantidad 5 x 96 Tests
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Secondary Antibody
Método de detección Colorimetric
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Abrv de aplicación validada ELISA, IA