Learn More
Abcam Mouse Hemoglobin subunit alpha Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Shop All Abcam ProductsDescription
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Mouse
Specifications
Specifications
| Aplicaciones | Sandwich ELISA |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | Hba |
| Cantidad | 10 x 96 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especificidad de la prueba | This product reacts with Mouse. |
| Especies diana | Mouse |
| Tipo de producto | Secondary Antibody |
| Show More |