Learn More
Abcam Mouse Apolipoprotein AI Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Código de producto. 32114654 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 Tests
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32114654 5 x 96 Tests 96 tests
1 options
Código de producto. 32114654 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2214405x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Antibody, suitable for ELISA, with 1 citations.
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
Especificaciones
Aplicaciones ELISA
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes Apoa1
Cantidad 5 x 96 Tests
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Secondary Antibody
Método de detección Colorimetric
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Abrv de aplicación validada ELISA