Learn More
Abcam Moesin Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Código de producto. 32115242 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 Tests
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32115242 10 x 96 Tests 96 tests
1 options
Código de producto. 32115242 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab25376810x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Rat, Human and Mouse
Especificaciones
Aplicaciones Sandwich ELISA
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MSN
Cantidad 10 x 96 Tests
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Rat, Human and Mouse.
Especies diana Rat, Human, Mouse
Tipo de producto Secondary Antibody
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rt, Hu, Ms
Abrv de aplicación validada sELISA
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.