Learn More
Abcam MMP-2 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Código de producto. 32111759 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 Tests
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32111759 10 x 96 Tests 96 tests
1 options
Código de producto. 32111759 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab25674810x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Rat, Human, Monkey, Mouse and Cow
Especificaciones
Aplicaciones Sandwich ELISA
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes Mmp2
Cantidad 10 x 96 Tests
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Rat, Human, Monkey, Mouse and Cow.
Especies diana Rat, Human, Monkey, Mouse, Bovine
Tipo de producto Secondary Antibody
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rt, Hu, Mk, Ms, Cow
Abrv de aplicación validada sELISA