Learn More
Abcam mCherry Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Código de producto. 32112445 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 Tests
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32112445 10 x 96 Tests 96 tests
1 options
Código de producto. 32112445 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab24399910x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Bacteria
Especificaciones
Antígeno mCherry
Aplicaciones Sandwich ELISA
Conjugado Unconjugated
Cantidad 10 x 96 Tests
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Bacteria.
Especies diana Bacteria
Tipo de producto Secondary Antibody
Condiciones de envío Blue Ice
Abrv de aplicación validada sELISA