Learn More
Abcam Lithocholic acid, endogenous MDM2 and MDM4 selective inhibitor, 5 g
Código de producto. 32111362 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32111362 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 32111362 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1455985g
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Lithocholic acid
  • Form: Solid
Specifications
Conjugado Unconjugated
Formulación Constituents: 100% Lithocholic acid
Símbolos de los genes Lithocholic acid
Cantidad 5 g
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especies diana Non-species specific
Tipo de producto Secondary Antibody
Condiciones de envío Ambient