Learn More
Abcam ioSkeletal Myocytes - Human iPSC derived cells, 1 SMALL
Código de producto. 32155125 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
Small Vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
32155125 Small Vial cada uno
1 options
Código de producto. 32155125 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2776121Small
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Antibody, suitable for HTS, RT-PCR, WB, ICC.
  • Applications: HTS, RT-PCR, WB, ICC, FuncS
  • Storage Buffer: Constituents: 10% Dimethylsulfoxide
  • Form: Liquid
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Conjugado Unconjugated
Formulación Constituents: 10% Dimethylsulfoxide
Símbolos de los genes ioSk line
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Small Vial
Especies diana Non-species specific
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Condiciones de envío Blue Ice
Abrv de aplicación validada HTS, RT-PCR, WB, ICC, FuncS