Learn More
Abcam Human TNF alpha Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Código de producto. 32120014 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 Tests
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32120014 5 x 96 Tests 96 tests
1 options
Código de producto. 32120014 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2134675x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Antibody, suitable for ELISA, IA, with 2 citations.
  • Applications: ELISA, IA
  • Species Reactivity: Human
Especificaciones
Aplicaciones ELISA
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes TNF
Cantidad 5 x 96 Tests
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Human.
Especies diana Human
Tipo de producto Secondary Antibody
Método de detección Colorimetric
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Hu
Abrv de aplicación validada ELISA, IA