Learn More
Abcam Human KLK6 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Código de producto. 32113972 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 Tests
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32113972 10 x 96 Tests 96 tests
1 options
Código de producto. 32113972 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab25362910x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human
Especificaciones
Aplicaciones Sandwich ELISA
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes KLK6
Cantidad 10 x 96 Tests
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Human.
Especies diana Human
Tipo de producto Secondary Antibody
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Hu
Abrv de aplicación validada sELISA