Learn More
Abcam Human IgG3 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Product Code. 32112091 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 Tests
Unit Size:
96 tests
Product Code. Cantidad Unit Size
32112091 10 x 96 Tests 96 tests
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32112091 Supplier Abcam Supplier No. ab31415410x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human
Specifications
Aplicaciones Sandwich ELISA
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes IGHG3
Cantidad 10 x 96 Tests
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Human.
Especies diana Human
Tipo de producto Secondary Antibody
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Hu
Abrv de aplicación validada sELISA