Descripción
- Applications: ELISA
- Species Reactivity: Human
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | FN1 |
| Cantidad | 5 x 96 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especificidad de la prueba | This product reacts with Human. |
| Especies diana | Human |
| Tipo de producto | Secondary Antibody |
| Mostrar más |