Learn More
Abcam Human CXCL5 Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Código de producto. 32111727 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 Tests
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32111727 5 x 96 Tests 96 tests
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 32111727 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2150745x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Antibody, suitable for ELISA, IA.
  • Applications: ELISA, IA
  • Species Reactivity: Human
Tekniske data
Aplicaciones ELISA
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CXCL5
Cantidad 5 x 96 Tests
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Human.
Especies diana Human
Tipo de producto Secondary Antibody
Método de detección Colorimetric
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Hu
Abrv de aplicación validada ELISA, IA
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.