missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Sandwich ELISA |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | CRH |
| Cantidad | 10 x 96 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especificidad de la prueba | This product reacts with Human. |
| Especies diana | Human |
| Tipo de producto | Secondary Antibody |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?