Learn More
Abcam Human Calumenin ELISA Kit, 96 Tests
Código de producto. 32112878 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 Tests
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32112878 96 Tests 96 tests
1 options
Código de producto. 32112878 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab3094041x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of Calumenin in Plasma, Serum, Cell culture supernatant. Sensitivity 0.55 ng/mL, range 0.55 - 150 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Sample Types: Plasma, Serum, Cell culture supernatant
  • Species Reactivity: Human
  • Sensitivity: 0.55 ng/mL
  • Range: 0.55 - 150 ng/mL
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at -20°C
Especificaciones
Intervalo del ensayo 0.55 to 150 ng/mL
Sensibilidad del ensayo 0.55 ng/mL
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Método de detección Colorimetric
Formato del kit de inmunoensayo Sandwich ELISA Kit
Tipo de producto ELISA Kit
Tipo de muestra Plasma, Serum, Cell Culture Supernatant
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Alias de gen Calumenin, Crocalbin, IEF SSP 9302, CALU
ID de gen (Entrez) 813
Símbolo de gen CALU
Cantidad 96 Tests
Estado normativo RUO
Objetivo Calumenin
ID. de UniProt O43852