Learn More
Abcam Human AKT1 (phospho S473) + AKT3 (phospho S472) Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Tienda Abcam ProductosDescripción
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Sandwich ELISA |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | AKT1 |
| Cantidad | 10 x 96 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especificidad de la prueba | This product reacts with Human. |
| Especies diana | Human |
| Tipo de producto | Secondary Antibody |
| Mostrar más |