Learn More
Abcam HRP Anti-Rabbit IgG antibody, 500 uL
Código de producto. 32117789 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32117789 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 32117789 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab288151500uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Goat Polyclonal antibody, suitable for EIA, WB, IHC, with over 100 citations.
  • Host Species: Goat
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: EIA, WB, IHC
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.03% Proclin 300, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.5% BSA, 0.15% EDTA
  • Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Aplicaciones EIA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación pH: 7.2, Preservative: 0.03% Proclin 300, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.5% BSA, 0.15% EDTA
Especie del huésped Goat
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rabbit.
Especies diana Rabbit
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Gt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rb
Abrv de aplicación validada EIA, WB, IHC