Learn More
Abcam Heptadecanoic acid (Margaric acid), Long chain saturated fatty acid, 1 g
Código de producto. 32108730 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Tamaño de la unidad
32108730 1 g
1 options
Código de producto. 32108730 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1438711g
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Heptadecanoic acid
Especificaciones
Formulación Constituents: 100% Heptadecanoic acid