Learn More
Abcam Goat F(ab) Anti-Rat IgG H&L (HRP), 500 ug
Código de producto. 32111154 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32111154 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 32111154 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab7177500ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Goat F(ab) Anti-Rat IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Goat
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: Dot, ELISA, EM, ICC/IF, IHC, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: BSA, Potassium phosphate, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Especificaciones
Aplicaciones Dot Blot, ELISA, Electron Microscopy, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Especie del huésped Goat
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rat.
Especies diana Rat
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Gt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rt
Abrv de aplicación validada Dot, ELISA, EM, ICC/IF, IHC, WB